Masterflex® Variable-Area In-Line Dual Media Flowmeter, Direct-Read, PTFE Fitting; 1.5 GPM Air/Water
Catalog # MFLX32053-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Verwisselbare media en schalen bieden flexibiliteit.
- Schaal draait om snelheden weer te geven voor luchtachtige of waterachtige vloeistoffen
- Met PTFE/glas bevochtigde onderdelen zijn ideaal voor agressieve chemicaliën
- De afgescheiden achterplaat beschermt het personeel in het geval van een uitbarsting door een drukstoot
- Gebruik voor laboratorium- of onderzoekstoepassingen die een hoge zuiverheid vereisen
- Apparaten met kleppen bieden zowel controle als indicatie van de stroomsnelheid
Deze meters zijn ontworpen om agressieve waterachtige vloeistofoplossingen en agressieve luchtachtige gasmengsels te meten. De dubbele waterschaal toont het debiet in gallons per minuut (gpm) en liters per minuut (LPM); de dubbele luchtschaal toont het debiet in standaard kubieke voet per minuut (scfm) en liter per minuut (LPM).
Flowmeters worden individueel getest tot 1 x 10-7 sccs helium of beter.
- Maximale stroomsnelheid:200000 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Variable-Area In-Line Dual Media/Scale Flowmeters, Direct-Reading, PTFE Fitting; 1,5 gal./min Air/Water
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:32053-02
- Float material:PTFE
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:200000 ml/min
- Max. water flow rate:5750 ml/min
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±5% full-scale
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Aluminium
- Fitting material:PTFE and PCTFE
- Process connection:0,375" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together