Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, PFA Housing and PTFE Fittings, 75-mm Scale; 5,000 ml/min Water
Catalogus # MFLX32050-16
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Een unieke combinatie van robuust frame en chemisch inerte bevochtigde materialen.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
- Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
- Het stijve aluminium frame is voorzien van een PFA-coating om corrosieve omgevingen te weerstaan
- Ideaal voor toepassingen met ultrapuur water of zeer corrosieve oplosmiddelen
Deze flowmeters zijn ideaal voor gebruik met etsmiddelen en zeer zuiver water zoals die worden gebruikt in de halfgeleiderindustrie. Elke flowmeter wordt individueel getest op een massaspectrometer-lekdetector en gecertificeerd voor een lekintegriteitsclassificatie van 1x10–7 sccs helium of beter. Een voorscherm van polycarbonaat vergroot de aflezingen met 16% voor aflezing op grotere afstanden. Schaal meet 75 mm op debietmeters geschikt voor 5.000 ml/min of minder; 125 mm op debietmeters van 13 l/min en hoger. Alle modellen hebben direct afleesbare waterschalen.
- Maximale stroomsnelheid:5000 ml/min
- Min. stroomsnelheid:1750 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Panel-mount PTFE/PFA correlated flowmeter, 3/8" NPT(F), 1,750 to 5,000 ml/min
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Model:32050-16
- Float material:PTFE
- Flow Tube material:PTFE
- Leak integrity:<0,0000001 cm³/s helium
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE
- Pipe size:3/8"
- Process connection:0,375" NPT(F)
Frequently Bought Together