Masterflex® Variable-Area Flowtube, Direct-Read, 150-mm Scale; 300 mL/min Nitrogen
Catalogus # MFLX32048-62
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Creëer uw eigen debietmetersystemen voor volledige flexibiliteit.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomcurven gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
- Gebruik met lucht of water voor laboratorium- en industriële toepassingen
- Vereiste systeemcomponenten voor flowmetersystemen zijn frame, flowtube(s), kleppatroon en statief - bestel elk component apart
- Het minimale debiet is ongeveer 10% van het maximale debiet
- Flow tubes feature ±5% accuracy and ±0.25% of full scale readability
- Flowtube is constructed of heavy-wall borosilicate glass
Ontwerp een stroomsysteem dat voldoet aan uw meet-, meng- of bewakingstoepassingen. We bieden een verscheidenheid aan frames en flowtubes, zodat u het systeem kunt samenstellen dat precies aan uw behoeften voldoet.
Kies 65 of 150 mm meetbuizen, afhankelijk van de geselecteerde framemaat. Meetbuizen zijn gekalibreerd voor directe aflezing of gecorreleerde aflezing van lucht of water bij STP (standaard temperatuur en druk).
- Maximale stroomsnelheid:300 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowtube, Direct-Reading, 150-mm Scale; 300 ml/min Nitrogen
- Seq:42
- Environmentally Preferable:
- Model:32048-62
- Float material:Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. N₂ flow rate:300 ml/min
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Media type:Nitrogen
- Valve:No
Frequently Bought Together