Masterflex® Variable Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, High-Flow, 316 Stainless Steel Housing and Fittings; 65-mm Scale; 42.094 LPM Air
Catalog # MFLX32046-39
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Lees gemakkelijker met 16% vergroting van de schaal.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant / inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:42094 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, High-Flow, 316 Stainless Steel Housing and Fittings; 65-mm Scale; 42,094 L/min Air
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:32046-39
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:42094 ml/min
- Max. argon flow rate:37441 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:35100 ml/min
- Max. H₂ flow rate:154750 ml/min
- Max. helium flow rate:104600 ml/min
- Max. N₂ flow rate:43487 ml/min
- Max. O₂ flow rate:40053 ml/min
- Max. water flow rate:1261 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:316 stainless steel
- Fitting material:316 Stainless Steel
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:316 SS
Frequently Bought Together