Masterflex® Variable Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, High-Flow, Aluminum Fittings; 65-mm Scale; 58.5 LPM Air
MFLX32044-40
Lees gemakkelijker met 16% vergroting van de schaal.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant / inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:58500 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, High-Flow, Aluminum Fittings; 65-mm Scale; 58,5 L/min Air
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:32044-40
- Float material:Carboloy
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:58500 ml/min
- Max. argon flow rate:50200 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:47950 ml/min
- Max. H₂ flow rate:220500 ml/min
- Max. helium flow rate:148114 ml/min
- Max. N₂ flow rate:60618 ml/min
- Max. O₂ flow rate:55539 ml/min
- Max. water flow rate:1866 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Aluminum
Frequently Bought Together