Masterflex® Variable-Area Flowmeter with Valve, Direct Reading, PTFE Fittings, 150-mm Scale; 400 std mL/min Oxygen
Catalog # MFLX32006-94
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ideaal voor gastoepassingen waar metalen componenten tot een minimum moeten worden beperkt.
- Transparant veiligheidsschild aan de voorkant verbetert de leesresolutie met 16%
- Robuust ontwerp met door de behuizing omsloten meetbuis
- Buizen zijn voorzien van een gefuseerde keramische schaal als een nauwkeurige, permanente meetgids
Deze meters maken correlatietabellen met direct afleesbare schalen voor individuele routinegassen overbodig. De combinatie van de inerte PTFE- en met glas bevochtigde delen met het stijve frame van geanodiseerd aluminium vormt een unieke oplossing voor toepassingen met ultrapuur gas. Stromingsbuizen zijn vervangbaar.
- Maximale stroomsnelheid:0,4 L/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Omschrijving:PTFE-Glass Flowmeter, 150-mm, with valve, Oxygen, 400 std ml/min
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25% full-scale
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Fitting material:PTFE
- Gas type:Oxygen
- Media type:Oxygen
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:PTFE
Frequently Bought Together