Masterflex® Fitting, Brass, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, 1/2" ID x 3/8" NPT(M); 50/PK
MFLX30905-22
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
Verkrijgbaar in verschillende materialen en configuraties om aan uw behoefte te voldoen. Kan worden aangepast van een NPT-buitendraad naar een slangpilaar.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):½"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:Straight
- Thread size NPT(M) (port 1):⅜"
- Omschrijving:Fitting, Brass, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, ½" ID × ⅜" NPT(M); 50/PK
- Seq:22
- Environmentally Preferable:
- Model:30905-22
- No. of ports:2
- Garantie:1 year
- VPE:50
- Fitting material:Brass
Frequently Bought Together