Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)
Catalogus # MFLX06225-50
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specificaties
- Omschrijving:PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" NPT(F)
- Cat. No.:MFLX06225-50
- Maximumtemperatuur:48 °C (120 °F)
- Met media bevochtigde materialen:PVC
- Connection type:NPT(F)
- Port size:0,25 NPT(F)
- Orifice:6,35 mm (0,25")
- Garantie:1 year
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Max. druk:150 psi
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiUniversal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiMFLX06225-60Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 48,90 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.