Masterflex® Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, High-Flow, Brass Housing and Fittings, 150-mm Scale; 45.227 LPM Air
MFLX03295-34
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant/inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Omschrijving:150-mm Correlated Flowmeter, hi-res valve, brass, 45,227 L/min air
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Model:03295-34
- Float material:316 SS
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Brass
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve material:Chrome-plated brass
Frequently Bought Together