Masterflex® Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Brass Housing and Fittings, 150-mm Scale; 7825 mL/min Air
Catalogus # MFLX03295-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant/inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:7825 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Brass Housing and Fittings, 150-mm Scale; 7825 ml/min Air
- Seq:60
- Environmentally Preferable:
- Model:03295-26
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:7825 ml/min
- Max. argon flow rate:6384 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:6308 ml/min
- Max. H₂ flow rate:27804 ml/min
- Max. helium flow rate:15960 ml/min
- Max. N₂ flow rate:7722 ml/min
- Max. O₂ flow rate:6992 ml/min
- Max. water flow rate:217 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Brass
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Chrome-plated brass
Frequently Bought Together