Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Read, High-Flow, Brass Housing and Fittings, 150-mm Scale; 66.346 LPM Air
MFLX03269-86
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:66346 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, 316 SS Housing and Fittings, 150-mm Scale; 66,346 L/min Air
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:03269-86
- Float material:Carboloy
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:66346 ml/min
- Max. argon flow rate:47890 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:46311 ml/min
- Max. H₂ flow rate:221872 ml/min
- Max. helium flow rate:146500 ml/min
- Max. N₂ flow rate:59580 ml/min
- Max. O₂ flow rate:54902 ml/min
- Max. water flow rate:1881 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Brass
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together