Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, Brass Housing and Fittings, 65-mm Scale, 42.094 LPM Air
Catalog # MFLX03268-88
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. PTFE heeft de beste chemische compatibiliteit.
- Maximale stroomsnelheid:42094 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:65-mm Correlated Flowmeter, w/o valve, brass, 42,094 L/min air
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:03268-88
- Float material:316 SS
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:42094 ml/min
- Max. argon flow rate:37441 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:35100 ml/min
- Max. H₂ flow rate:154750 ml/min
- Max. helium flow rate:104600 ml/min
- Max. N₂ flow rate:43487 ml/min
- Max. O₂ flow rate:40053 ml/min
- Max. water flow rate:1261 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Brass
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together