Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, PTFE Housing and Fittings, 150-mm Scale; 29.56 LPM Air
MFLX03267-90
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:29560 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, PTFE Housing and Fittings, 150-mm Scale; 29,56 L/min Air
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:03267-90
- Float material:Sapphire
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:29560 ml/min
- Max. argon flow rate:24563 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:23855 ml/min
- Max. H₂ flow rate:110101 ml/min
- Max. helium flow rate:70100 ml/min
- Max. N₂ flow rate:29930 ml/min
- Max. O₂ flow rate:27181 ml/min
- Max. water flow rate:806 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together