Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, PTFE Housing and Fittings, 150-mm Scale; 22.536 LPM Air
Catalogus # MFLX03267-87
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:22536 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, PTFE Housing and Fittings, 150-mm Scale; 22,536 L/min Air
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:03267-87
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:22536 ml/min
- Max. argon flow rate:19761 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:18989 ml/min
- Max. H₂ flow rate:85812 ml/min
- Max. helium flow rate:53100 ml/min
- Max. N₂ flow rate:23512 ml/min
- Max. O₂ flow rate:21350 ml/min
- Max. water flow rate:541 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together