Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, High-Flow, PTFE Housing and Fittings, 65-mm Scale, 29.218 LPM Air
Catalogus # MFLX03266-90
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. PTFE heeft de beste chemische compatibiliteit.
- Maximale stroomsnelheid:29218 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:65-mm Correlated PTFE Flowmeter, without valve, 798 ml/min water
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:03266-90
- Float material:Sapphire
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:29218 ml/min
- Max. argon flow rate:24597 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:24630 ml/min
- Max. H₂ flow rate:106000 ml/min
- Max. helium flow rate:67754 ml/min
- Max. N₂ flow rate:30337 ml/min
- Max. O₂ flow rate:27901 ml/min
- Max. water flow rate:798 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together