Masterflex® Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Aluminum Housing and PTFE Fittings, 150-mm Scale; 11,356 mL/min Air
Catalog # MFLX03217-76
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Offer geschiktheid niet op voor precisie.
- Gecorreleerde debietmeters hebben een generieke schaal - referentiestroomkrommen gekalibreerd voor een verscheidenheid aan media, temperaturen en drukken om het debiet te krijgen│Gebruik met een verscheidenheid aan media voor laboratorium- en industriële toepassingen
Aluminium is economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen. Messing is zuinig en goed te gebruiken met water. Roestvrij staal is bestand tegen hogere temperaturen en druk en heeft een uitstekende chemische compatibiliteit. Meters met kleppen hebben kleppen aan de onderkant/inlaat, meestal gebruikt voor overdruk met vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om bovenaan/uitlaat te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen. Alle gecorreleerde debietmeters worden geleverd met gegevensbladen voor water en lucht bij standaard temperatuur en druk (STP).
- Maximale stroomsnelheid:11356 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter with High-Res Valve, Correlated Reading, Aluminum Housing and PTFE Fittings, 150-mm Scale; 11,356 ml/min Air
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Model:03217-76
- Float material:Sapphire
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:11356 ml/min
- Max. argon flow rate:9557 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:9539 ml/min
- Max. H₂ flow rate:40006 ml/min
- Max. helium flow rate:25400 ml/min
- Max. N₂ flow rate:11524 ml/min
- Max. O₂ flow rate:10706 ml/min
- Max. water flow rate:306 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,25%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PTFE
- Fitting material:PTFE and Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:PTFE and Kel-F®
Frequently Bought Together