Masterflex® Manifold Mixing Solenoid Valve, PEEK; 6 In/1 Out; 24 VDC
MFLX01356-19
CE Compliant
Bestand tegen agressieve vloeistoffen.
- Uitstekend geschikt voor meerdere vloeistof- of gasregelsystemen met agressieve of zeer zuivere vloeistoffen
- Met PTFE of PEEK bevochtigde onderdelen
- Continu gebruik en een hoge levensduur
- Geschikt voor gebruik onder druk of vacuüm
Deze normaal gesloten magneetventielen hebben een laag stroomverbruik, een minimaal dood volume en een snelle responstijd voor al uw mengbehoeften. Alle kleppen worden geleverd met PTFE-gecoate aansluitdraden van 15 inch (26 gauge). Speciale bestellingen zijn beschikbaar voor kleppen met ander membraan- en huismateriaal, of grotere stroomwaarden - bel voor meer informatie.
- Verbindingstype:UNF
- Max. druk:Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
- Vermogen:24 VDC, 2,6 W
- Seal material:PTFE
- Omschrijving:Manifold Mixing Solenoid Valve, PEEK; 6 In/1 Out; 24 VDC
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Model:01356-19
- Wetted materials:PEEK, PTFE
- Maximumtemperatuur:70 °C (158 °F)
- Garantie:2 years
- Orifice:1,5875 mm (0,0625")
- VPE:1
- Flow pattern:6 Solenoid, 6 inlet, 1 outlet
- Inlet port:1/4"-28 UNF
- Outlet port:1/4"-28 UNF
Frequently Bought Together