Over dit artikel
Bereik hoge druk en nauwkeurige, pulsloze flow - met een veilig, cloud-enabled platform voor monitoring.
- MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het monitoren van Masterflex-pompen
- Systemen worden geleverd met een Micropump® A-gemonteerde tandwielpompkop voor stroombereiken van 1,7 tot 4680 ml/min
- Handschoenvriendelijk 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen biedt scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
- Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering -- batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Eenvoudig veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle installatie
- Snelheidstoename beschikbaar in de modus Volumedosering – zorg voor nauwkeurigheid en minimaliseer monsterverlies
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
De Reglo-tandwielpompsystemen bieden nauwkeurige stroomregeling en zeer nauwkeurige vloeistofdosering, ideaal voor laboratorium-, proces- en veldgebruik. Alle Reglo-precisieaandrijvingen zijn voorzien van een zeer nauwkeurige, onderhoudsvrije motor en een gemakkelijk te navigeren touchscreen dat installatie en bediening eenvoudiger dan ooit maakt. De gekoppelde tandwielpompkoppen zorgen voor een soepele, pulsloze stroom voor nauwkeurige, lekvrije levering van vloeistoffen. De magnetische aandrijving en statische afdichtingen houden vloeistoffen veilig binnen en mogelijke verontreinigingen buiten de pompkop.
MasterflexLive®-functionaliteit maakt real-time pompbewaking op afstand mogelijk. Het biedt meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. Kritieke processen kunnen 24/7 worden bewaakt zonder dat er ter plaatse personeel nodig is. Bovendien waarschuwen pushmeldingen u voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen. Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting beschikbaar aan de achterkant van de drive. Via een USB-aansluiting kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen.
- Stroomsnelheid:0,64 ml/rev
- Maximale stroomsnelheid:2560 ml/min (0,68 gal./min)
- Stroom:115/230 VAC, 50/60 Hz
- Max. viscositeit:1500 cP
- Min. debiet:64 ml/min (0,02 gal./min)
- Seal material:PTFE
- Omschrijving:Gear Pump System with MasterflexLive®, 4000 rpm Drive, A-Mount Cavity-Style Pump Head, 0,64 ml/rev; 115/230 VAC
- Hoogte:16 cm
- Lengte:19,4 cm
- Seq:44
- Environmentally Preferable:
- Model:78018-85
- Wetted materials:PTFE, 316 SS
- Differential pressure:3,4 bar (50 psi)
- Duty cycle continuous:Yes
- Gear material:PTFE
- Inlet connection:1/8" NPT (F)
- Internal bypass:Yes
- Min. motor RPM:100 rpm
- Min. viscosity:0,2 cP
- Motor enclosure type:IP31 per IEC 60530
- Outlet connection:1/8" NPT (F)
- Relief valve:Yes
- Remote control input:Yes
- Run dry:Under 30 seconds
- Suction lift, wet:610 mm of H₂O (24" H₂O)
- Min. temperatuur:–46 °C (–50 °F)
- Maximumtemperatuur:54 °C (130 °F)
- Stroomaansluiting:6-ft (1,8-m) line cord
- Garantie:2 years
- Body material:316 stainless steel pump head
- Omkeerbaar:-
- VPE:1
- Breedte:14,6 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:4000 rpm