About this item
Bereik hoge druk, nauwkeurigheid en herhaalbaarheid - met een intuïtieve touchscreen-interface.
- MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen
- Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- 5” (12,7 cm) capacitief TFT/RGB touchscreen met scherpe resolutie en brede kijkhoek
- Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering—batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Pomp maakt het mogelijk om veelgebruikte doseerprogramma's op te slaan en op te halen voor een snelle set-up
- Anti-druppel en snelheidsverhoging beschikbaar in volumedoseermodus - zorg voor nauwkeurigheid en minimaliseer monsterverlies
- Pompkop zonder zuiger is onderhoudsarm en heeft minder vastlopende of verstopte zuigers
- De pompkop is voorzien van een enkel bewegend onderdeel voor minder drift in de loop van de tijd en biedt miljoenen cycli betrouwbaar, herhaalbaar pompen
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
Deze aandrijvingen bieden u nauwkeurige prestaties en nauwkeurige digitale controle - ideaal voor vloeistofoverdracht, dosering en geautomatiseerde processen.
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl pushmeldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen.
Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de schijf. Dankzij de USB-verbinding kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen.
Ventielloze zuigerpompkoppen hebben een kleine cilinderinhoud die een uitstekende precisie biedt. Koppen zijn volledig instelbaar van nul tot maximum.
- Ø:6,35 mm
- Maximale stroomsnelheid:180 ml/min (0,1 strokes/min)
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Max. druk:6,8 bar (100 psi)
- Omschrijving:Digital Piston Pump Drive with MasterflexLive and Valveless Piston Pump Head, Ceramic/ETFE/Ceramic, 180 ml/min; 115/230 VAC
- Hoogte:16 cm
- Lengte:19,4 cm
- Seq:47
- Environmentally Preferable:
- Model:78018-65
- Wetted materials:Ceramic (alumina), ETFE
- CE regulatory approval:Yes
- Min. motor RPM:1 rpm
- Tube ext.Ø, inlet:0,25"
- Tube ext.Ø, outlet:0,25"
- UL(Canada) regulatory approval:Yes
- UL(US) regulatory approval:Yes
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:147,32 mm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:1800 rpm