- Catalog No:
- MFLX78018-40-EU
- MFLX78018-42-EU
- Model:
- 78018-40
- 78018-42
- Aantal kanalen:
- 1
- 2
- Aantal rollen:
- 3
- 3
- Type bediening:
- Digital
- Digital
- Min. flow rate per channel:
- 0,004 ml/min
- 0,004 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 365 ml/min
- 190 ml/min
- Min. debiet:
- 0,004 ml/min
- 0,008 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 31
- IP 31
- Nauwkeurigheid:
- ±0,1%
- ±0,1%
- Anti-druppel:
- Yes
- Yes
- Cloud verbonden:
- Yes
- Yes
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Aandrijving:
- Reglo
- Reglo
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Open-head sensor:
- Yes
- Yes
- Remote I/O:
- RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Series:
- Reglo
- Reglo
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 13, 14, 16, 25
- L/S® 13, 14, 16
- Washdown capable:
- No
- No
- Max. druk:
- 3 bar (45 psi)
- 3 bar (45 psi)
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
Veelzijdige pompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met een laag debiet - met een intuïtieve touchscreen-interface.
- Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering -- batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
- Anti-druppel en snelheidsverhoging beschikbaar in de volumedoseermodus - zorg voor nauwkeurigheid en minimaliseer monsterverlies
- De Miniflex-pompkop is geschikt voor doorlopende slangen voor schone, ononderbroken vloeistoftrajecten
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl pushmeldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen.
Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de drive; Dankzij de USB-verbinding kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen.
De Miniflex-pompkop heeft een brede occlusiehoek die voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Zelfsmerende rollen van thermoplastisch polyester hebben weinig wrijving en zijn slijtvast voor een soepele werking en een lange levensduur.
- Maximale stroomsnelheid:365 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:±0,1%
- Cloud verbonden:Yes
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Max. druk:3 bar (45 psi)
- Min. debiet:0,004 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Reglo Miniflex® Digital Pump with MasterflexLive™, Single-Channel; 115/230 VAC
- Hoogte:157 mm
- Lengte:229 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:78018-40
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 31
- Max. flow rate per channel:365 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,004 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25
- Washdown capable:No
- Aandrijving:Reglo
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- Series:Reglo
- VPE:1
- Pompkop:77220-20 (L/S® Miniflex® Head)
- Breedte:147 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:350 rpm