About this item
Veelzijdige meerkanaalspompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met een laag debiet - met een intuïtieve touchscreen-interface.
- Compacte tafelpompen optimaliseren gebruiksgemak, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
- 5" (12,7 cm) capacitief TFT/RGB-touchscreen voor scherpe resolutie en een brede kijkhoek
- Flexibele bediening via beeldscherm of analoge afstandsbediening
- Modi voor continue werking, volumedosering en tijddosering -- batchcontrole en interval/uit-tijd in volume- en tijdmodi
- Met Pump kunt u veelgebruikte doseerprogramma's opslaan en ophalen voor een snelle set-up
- Anti-druppel en snelheidsverhoging beschikbaar in de volumedoseermodus - zorg voor nauwkeurigheid en minimaliseer monsterverlies
- Cassettepompmodellen zijn geschikt voor 3-stopslangen voor eenvoudig laden en veilig vasthouden
- Gebruikerstoegang op drie niveaus – geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
MasterflexLive® is een veilig, cloud-enabled platform voor het bewaken van Masterflex-pompen; ontvang real-time meldingen van pompparameters, waaronder snelheid, stroomsnelheid, doseervolume en meer. U kunt kritieke processen 24/7 bewaken zonder dat er ter plaatse personeel nodig is, terwijl pushmeldingen u waarschuwen voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen.
Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45)-aansluiting aan de achterkant van de drive; Dankzij de USB-verbinding kunnen downloadbare firmware-updates in de pomp worden geladen.
Slangcassettes (inbegrepen) zijn geschikt voor 3-stopslangen en kunnen eenvoudig worden in- en uitgeklikt voor snelle slangwisselingen. Geaccepteerde slangen variëren van 0,13 tot 3,17 mm ID voor een breed stroombereik.
Bestel de 3-stops slangmaat en formulering die past bij uw toepassingsbehoeften (afzonderlijk verkrijgbaar).
- Maximale stroomsnelheid:114 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:±0,1%
- Cloud verbonden:Yes
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Max. druk:1,5 bar (22 psi)
- Min. debiet:0,0002 ml/min
- Aantal kanalen:2
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Reglo Digital Pump with MasterflexLive™, 2-Channel, 8-Roller; 115/230 VAC
- Hoogte:157 mm
- Lengte:221 mm
- Seq:26
- Environmentally Preferable:
- Model:78018-12
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 31
- Max. flow rate per channel:57 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0002 ml/min
- Min. RPM:0,2 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
- Washdown capable:No
- Aandrijving:Reglo
- Aantal rollen:8
- Garantie:2 years
- Series:Reglo
- VPE:1
- Pompkop:Cartridge
- Breedte:147 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:160 rpm