Over dit artikel
Regel onafhankelijk de stroom en richting van elk kanaal via het toetsenbord of uw pc.
- Debiet 0,001 tot 43 ml/min per kanaal - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de rollen en de maat van de slang
- USB-interface voor snelle aansluiting op een pc
- Flexibiliteit van bidirectionele stroom in elk kanaal
Met deze meerkanaals peristaltische pompen kunt u de stroom en richting van elk kanaal afzonderlijk regelen vanaf het intuïtieve toetsenbord of via uw computer - waarmee u uw tafelpompmogelijkheden uitbreidt met een enkele compacte eenheid! De pomp levert continu pompen of nauwkeurige dosering met de mogelijkheid van bidirectionele stroom in elk kanaal. Bovendien minimaliseert de onafhankelijke kanaalkalibratie buis-tot-buisverschillen, wat resulteert in een hoge kalibratienauwkeurigheid.
Bestel de 3-stops slangmaat en formulering die past bij uw toepassingsbehoeften (afzonderlijk verkrijgbaar). Er zijn meer dan 100 opties - de meest populaire formaten en formuleringen zijn te vinden onder Accessoires hieronder
- Maximale stroomsnelheid:140 ml/min
- Stroom:100 - 240 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:±1%
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Max. druk:1 bar (14,5 psi)
- Min. debiet:0,0008 ml/min
- Aantal kanalen:4
- Spanning:100 - 240 VAC
- Omschrijving:Reglo ICC Digital Pump, 4-Channel, 8-Roller; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
- Hoogte:170 mm
- Lengte:218 mm
- Seq:92
- Environmentally Preferable:
- Model:78001-80
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 30
- Max. flow rate per channel:35 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0002 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:USB 2,0, Mini-B, RS-232
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:Three-stop 0,13 mm ID to 3,17 mm ID
- Washdown capable:No
- Aandrijving:Reglo ICC
- Aantal rollen:8
- Garantie:2 years
- Series:Reglo ICC
- VPE:1
- Pompkop:Cartridge
- Breedte:125 mm
- Housing material:ABS plastic
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:100 rpm