Masterflex® I/P® Digital Process Pump Systems
Product Details & Documents
Onderhoudsvrije aandrijvingen gebouwd voor nauwkeurige dosering.
- Debiet 0,001 tot 8 LPM met meegeleverde I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Robuuste behuizing is NEMA 4X (IP66) geclassificeerd voor washdown
- Kies modellen met open-kopsensortechnologie voor meer gebruikersveiligheid
Deze I/P® digitale pompsystemen bieden u robuuste prestaties en nauwkeurige digitale besturing. Deze aandrijvingen met volledige functionaliteit zijn ideaal voor toepassingen voor het overbrengen, doseren en meten van vloeistoffen in laboratorium-, proces- en industriële omgevingen, waaronder farmaceutische, voedingsmiddelen- en dranken-, zuivel-, chemische, productie- en waterbehandeling. De behuizingen met NEMA 4X (IP66)-classificatie zijn volledig afgedicht, gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen veelgebruikte reinigings- en ontsmettingsoplossingen.
Precisieaandrijvingen hebben een programmeerbaar doseerinterval waarmee u de vertraging tussen doseercycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde dosering op tijd of op volume. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. Selecteer de maat van de slang en voer het gewenste debiet in - de aandrijving vergrendelt het vereiste toerental.
Specifications
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Stroom:115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- Omschrijving:I/P Stainless Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpm
- Hoogte:327,2 mm
- Lengte:500,1 mm
- Seq:15
- Pompkop:77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)
- Breedte:282,7 mm
- Housing material:Stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- Min. flow rate per channel:1 ml/min
- Nauwkeurigheid:±0,1%
- Open-head sensor:No
- Buis:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Garantie:2 years
- Digital dispensing:Yes
- Aandrijving:77420-10 (I/P® Digital Drive)
- Drive IP rating:IP 66
- Aantal rollen:3
- Washdown capable:Yes
- Inschakelduur:Continuous
- Spanning:115/230 VAC
- Min. RPM:0,1 rpm
- Frequentie:50/60 Hz
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Anti-druppel:Yes
- Reversible motor:Yes
- Min. debiet:1 ml/min
- Cat. No.:MFLX77964-20-EU
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Pump series:I/P
- Model:77964-20
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Aantal kanalen:1
Services
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- Installatie- en gebruikskwalificatie van slangenpomp op klantlocatie volgens Avantor SOP. Kwalificatieprotocollen inbegrepen. Inclusief reiskosten .Log in for availability1 * 1 Un. - 2 250,00 €