Masterflex® I/P® Digital Washdown Modular Drive with Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing; 115/230 VAC
Catalogus # MFLX77962-30-EU
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
Over dit artikel
Plaats motor en controller waar het u uitkomt met modulair ontwerp.
- Debiet 0,06 tot 8 LPM met I/P-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slangen
- Digitale interface met LED-display toont het pomptoerental - bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Dankzij de krachtige motor kunt u twee pompkoppen op elkaar stapelen voor een hoger debiet en een nauwkeurigheid van ± 0,25% snelheidsregeling
- Membraantoetsenbord zorgt voor eenvoudige bediening vooraf van snelheid, richting en start/stop
I/P® modulaire aandrijvingen zijn voorzien van omkeerbaar pompen, terwijl u de flexibiliteit heeft om de motor van de controller te scheiden. Deze nauwkeurige modulaire aandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ±0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meet- en kritieke overdrachtstoepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:8000 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 650 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:60 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:I/P
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:I/P Precision Modular Washdown Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpm
- Hoogte:165,1 mm
- Lengte:362 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Model:77962-30
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Min. flow rate per channel:60 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:Yes
- Stroom:4,4 A @ 115 V; 2,2 A @ 230 V
- Buis:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- Aandrijving:07591-30 (I/P® Digital Washdown Modular Drive with Wall-Mount Controller and Remote I/O)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)
- Breedte:177,8 mm
- Housing material:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
Frequently Bought Together