Masterflex® L/S® Variable Speed Analog Console Pump with Multichannel Pump Head for Microbore Tubing, 4-Channel; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX77925-10-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
ISO9001
About this item
Verlies de controle over uw meettoepassingen niet: het digitale display geeft u nauwkeurige controle.
- Nauwkeurige en herhaalbare instellingen met 3-cijferige LED-weergave van het toerental
- Pomp vloeistof in beide richtingen met omkeerbare motor - perfect voor het doorspoelen van slangen
- Kies meerkanaalssystemen voor synchrone stroom van alle kanalen
- Maximaliseer processen in een minimale voetafdruk door spatbestendige schijven met IP33-classificatie te stapelen
- Twee manieren om snelheid, richting en starten/stoppen te regelen: gebruik het membraantoetsenbord of afstandsbediening
Deze L/S®-precisie-consoleaandrijvingen met variabele snelheid bieden een nauwkeurige snelheidsregeling van ± 0,25% voor een nauwkeurige stroomregeling. Het grote LED-display en de LED-indicatoren bevestigen het motortoerental en de motorrichting in één oogopslag. De complete pompsystemen bevatten alles wat u nodig heeft om te beginnen met pompen.
- Maximale stroomsnelheid:140 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:1,4 ml/min
- Aantal kanalen:4
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Four-Channel Pump System for Microbore Tubing; 1 to 100 rpm, 90-260 V
- Hoogte:215,9 mm
- Lengte:349 mm
- Seq:26
- Environmentally Preferable:
- Model:77925-10
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:35 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,35 ml/min
- Min. RPM:1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:Microbore Two-Stop Tubing Sets
- Washdown capable:No
- Stroom:1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Buis:06447-48, 12/pk (Tygon® 2-Stop Tubing Set, 2.79 mm ID, 15" L)
- Aandrijving:07528-30 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 100 rpm)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:07534-04 (L/S® 4-Channel Pump Head)
- Breedte:210,8 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:100 rpm
Frequently Bought Together