Precisie digitale aandrijvingen bieden drie doseermodi en precisie-onderhoudsvriendelijke motoren. Dankzij het modulaire formaat kunt u de motor en de controller plaatsen waar het u uitkomt.
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Omkeerbare motor: spoel de slangen voor of na het pompen of pomp vloeistof in beide richtingen
- Dankzij krachtige motoren kunt u pompkoppen stapelen voor hogere stroomsnelheden en voor toepassingen met meerdere kanalen
Deze precisieaandrijvingen hebben een programmeerbaar doseerinterval waarmee u de vertraging tussen doseercycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde dosering op tijd of op volume. Nauwkeurige PWM-snelheidsregeling (±0,1%) maximaliseert de nauwkeurigheid en efficiëntie, terwijl de borstelloze motor u stille, onderhoudsvrije betrouwbaarheid biedt. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,28 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S® Digital Modular Dispensing Drive with Remote I/O and Easy-Load® II Pump Head; 90 to 260 VAC
- Hoogte:117,6 mm
- Lengte:332,2 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:77923-80
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,28 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Stroom:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:77301-40 (L/S® Digital Modular Dispensing Drive with Remote I/O)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:96,8 mm
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm