Over dit artikel
Ontworpen met een onderhoudsvrije, zeer nauwkeurige motor en een grafische interface - maakt installatie en bediening eenvoudiger dan ooit!
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft de pompprestaties en bedrijfsmodi weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd—tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus) Antidruppelfunctie zorgt voor nauwkeurigheid van de dosering
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Modellen met een sensor met open kop stoppen de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend
Deze precisieaandrijvingen bieden opties voor analoge afstandsbediening en eenvoudige programmering, ideaal voor geautomatiseerde procestoepassingen. Aandrijvingen hebben een programmeerbaar afgifte-interval waarmee u de vertraging tussen afgiftecycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde afgifte. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op.
Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. De motor is omkeerbaar, zodat u de slang voor of na het pompen kunt doorspoelen en vloeistof in beide richtingen kunt pompen.
- Maximale stroomsnelheid:480 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,08 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Digital Pump System with Easy-Load 3 Pump Head, 600 RPM, 115/230V
- Hoogte:215,9 mm
- Lengte:352,6 mm
- Seq:26
- Environmentally Preferable:
- Model:77921-65
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,08 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Stroom:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Buis:06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- Aandrijving:07522-20 (L/S® Standard Digital Drive, 600 rpm)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head)
- Breedte:210,8 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm