Masterflex® L/S® Precision Process Drive with Open-Head Sensor and Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing, Stainless Steel Housing, 6 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Catalogus # MFLX77916-42-EU
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Gebruiksvriendelijke aandrijvingen bieden nauwkeurige snelheidsregeling en digitale weergave van het toerental - NEMA 4X-behuizingen zijn bestand tegen proces- en spoeltoepassingen.
- Viercijferig LED-display toont het motortoerental - bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Geïntegreerde openkopsensor stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend
- Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
- LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
- Dankzij de krachtige motoren kunt u 2 of 4 pompkoppen op elkaar stapelen voor hogere stroomsnelheden en voor toepassingen met meerdere kanalen
- Afzonderlijke snelheids- en vermogensregeling (aan/uit): handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
- NEMA 4X (IP66) behuizing
- Afstandsbediening mogelijk via een waterdichte connector aan de achterkant van de schijf
Deze nauwkeurige consoleaandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ± 0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen. Snelheidsregeling op afstand vereist kabelmontage 77300-32.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:17 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Digital Precision Process Pump with Open-Head Sensor and Easy-Load II Pump Head (thick wall), 600 rpm
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Model:77916-42
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:17 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:Yes
- Stroom:2,2 / 1,1 A
- Buis:06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- Aandrijving:07528-40 (L/S® Precision Process Drive with Open-Head Sensor, 600 rpm)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-32 (L/S® Easy-Load® II Head with Open-Head Sensor)
- Housing material:Stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together