Masterflex® L/S® Variable Speed Analog Console Pump with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX77916-20-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
ISO9001
Specifications
See all product configurations- Model:
- 77916-20
- 77916-10
- 77927-10
- 77926-10
- 77925-10
- Aantal kanalen:
- 1
- 1
- 4
- 4
- 4
- Aantal rollen:
- 4
- 3
- 3
- 3
- 3
- Type bediening:
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Min. flow rate per channel:
- 17 ml/min
- 4,8 ml/min
- 2,8 ml/min
- 0,47 ml/min
- 0,35 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 280 ml/min
- 47 ml/min
- 35 ml/min
- Min. debiet:
- 17 ml/min
- 4,8 ml/min
- 11,2 ml/min
- 1,88 ml/min
- 1,4 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Nauwkeurigheid:
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Anti-druppel:
- No
- No
- No
- No
- No
- Cloud verbonden:
- No
- No
- No
- No
- No
- Digital dispensing:
- No
- No
- No
- No
- No
- Aandrijving:
- 07528-10 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07528-10 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07528-30 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 100 rpm)
- 07528-30 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 100 rpm)
- 07528-30 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 100 rpm)
- Duty cycle:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 6 rpm
- 6 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Buis:
- 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 06447-24, 4/pk (Tygon® 2-Stop Tubing Set, 6.4 mm ID, L/S 24)
- 06447-16, 8/pk (Tygon® Lab 2-Stop Tubing Set, 3.1 mm ID, L/S® 16)
- 06447-48, 12/pk (Tygon® 2-Stop Tubing Set, 2.79 mm ID, 15" L)
- Tubing sizes accepted:
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35
- L/S® 13, 14, 16
- Microbore Two-Stop Tubing Sets
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- No
- No
- Stroom:
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Verlies de controle over uw meettoepassingen niet: het digitale display geeft u nauwkeurige controle.
- Nauwkeurige en herhaalbare instellingen met 3-cijferige LED-weergave van het toerental
- Pomp vloeistof in beide richtingen met omkeerbare motor - perfect voor het doorspoelen van slangen
- Kies meerkanaalssystemen voor synchrone stroom van alle kanalen
- Maximaliseer processen in een minimale voetafdruk door spatbestendige schijven met IP33-classificatie te stapelen
- Twee manieren om snelheid, richting en starten/stoppen te regelen: gebruik het membraantoetsenbord of afstandsbediening
Deze L/S®-precisie-consoleaandrijvingen met variabele snelheid bieden een nauwkeurige snelheidsregeling van ± 0,25% voor een nauwkeurige stroomregeling. Het grote LED-display en de LED-indicatoren bevestigen het motortoerental en de motorrichting in één oogopslag. De complete pompsystemen bevatten alles wat u nodig heeft om te beginnen met pompen.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:17 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Precision Pump System, Easy-Load II Head; 6-600 rpm, 90-260V
- Hoogte:215,9 mm
- Lengte:339,9 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Model:77916-20
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:17 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Stroom:1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07528-10 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:210,8 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together