About this item
Plaats waar het handig is - ideaal voor beperkte ruimtes, kappen of isolatiekamers.
- Stroomsnelheid 0,06 tot 3400 ml/min met L/S-slang - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de slangmaat
- Driecijferig LED-display toont het motortoerental — bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
- LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
- Kies tussen tafelmodel controllers of washdown controllers voor wandmontage
L/S® modulaire aandrijvingen zijn voorzien van omkeerbaar pompen en bieden u de flexibiliteit om de motor van de controller te scheiden. Deze nauwkeurige modulaire aandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ±0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen.
Tafelcontrolleraandrijvingen hebben een spatbestendige ABS-kunststof controllerbehuizing met IP33-classificatie en mogelijkheden voor afstandsbediening via een DB9-vrouwelijke connector aan de achterkant van de controller. Controllerbehuizing voor wandmontage is van gepoedercoat aluminium en IP66/NEMA 4X-geclassificeerd voor washdown met afstandsbediening via weerbestendige aansluiting op controller.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Nauwkeurigheid:±0,25%
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:17 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Precision Modular Pump w/ Easy-Load II Head; 600 rpm
- Hoogte:114,3 mm
- Lengte:338,6 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Model:77913-70
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:17 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Stroom:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07557-00 (L/S® Digital Precision Modular Drive with Remote I/O and Benchtop Controller)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:111,3 mm
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm