Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Modular Drive with Easy-Load® 3 Pump Head; 230 VAC
Catalog # MFLX77913-07-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Veelzijdig pompsysteem met variabel toerental met een breed debietbereik en eenvoudige bediening.
- Afzonderlijke motor en controller zijn aangesloten via een kabel van 1,9 m (6 ft) - plaats componenten waar het handig is of waar de ruimte dit toelaat
- Snelheidsregeling met één draai en aan/uit-schakelaar met groene voedingsindicator — handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
- De omkeerbare motor van 1/10 pk heeft een zachte start en tegen-EMF voor een snelheidsregeling van ±2%
- De gelakte stalen behuizing heeft een IP33-classificatie voor bescherming tegen verticaal vallend water
Kies voor een handig, compleet systeem met één catalogusnummer. Een perfecte upgrade van een aandrijving met vaste snelheid, deze aandrijvingen met variabele snelheid bieden een breder toerentalbereik en ±2% snelheidsregeling.
- Maximale stroomsnelheid:480 ml/min
- Stroom:230 VAC; 50/60 Hz; 1,2 A
- Nauwkeurigheid:±2%
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Analog
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:4,8 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:230 VAC
- Omschrijving:L/S Modular Pump System with Easy-Load 3 Pump Head, 230 VAC
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:77913-07
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Min. flow rate per channel:4,8 ml/min
- Min. RPM:6 rpm
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- Washdown capable:No
- Stroom:1,2 A
- Buis:C-Flex ULTRA L/S 16 tubing 06434-16 (10 ft)
- Aandrijving:07559-05 (L/S® Analog, Variable-Speed, Modular Drive)
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head)
- Housing material:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together