Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC
Catalog # MFLX77910-55-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Compacte, kosteneffectieve pompsystemen voor algemene toepassingen voor vloeistofoverdracht.
- Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
- Met een aparte aan/uit-schakelaar kunt u de snelheidsinstelling behouden wanneer u de aandrijving in- of uitschakelt; LED op het voorpaneel geeft aan dat de stroom is ingeschakeld
- Dankzij de omkeerbare motor kunt u eenvoudig slangen vullen/ontluchten en in beide richtingen pompen
- Afstandsbediening van start/stop via DB9-connector aan de achterkant van de omvormer
Kies voor een handig, compleet systeem met één catalogusnummer.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Nauwkeurigheid:±5%
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Analog
- Frequentie:50/60 Hz
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Spanning:230 VAC
- Omschrijving:L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC
- Hoogte:133,4 mm
- Lengte:235,7 mm
- Seq:19
- Environmentally Preferable:
- Model:77910-55
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 22
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:56 ml/min
- Min. RPM:20 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:Start/Stop
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Stroom:0,8 A
- Buis:06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
- Aandrijving:07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
- Breedte:228,6 mm
- Housing material:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
Frequently Bought Together