À propos de cet article
Onderhoudsvrije aandrijvingen gebouwd voor nauwkeurige dosering.
- Debiet 0,0006 tot 26 lpm met I/P-slangen: debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop, het aantal pompkoppen en de maat van de slangen
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Robuuste behuizing is NEMA 4X (IP66) geclassificeerd voor washdown
Deze digitale I/P®-pompen bieden u robuuste prestaties en nauwkeurige digitale regeling. Deze aandrijvingen met volledige functionaliteit zijn ideaal voor toepassingen voor het overbrengen, doseren en meten van vloeistoffen in laboratorium-, proces- en industriële omgevingen, waaronder farmaceutische, voedingsmiddelen- en dranken-, zuivel-, chemische, productie- en waterbehandeling. De behuizingen met NEMA 4X (IP66)-classificatie zijn volledig afgedicht, gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen veelgebruikte reinigings- en ontsmettingsoplossingen.
Precisieaandrijvingen hebben een programmeerbaar doseerinterval waarmee u de vertraging tussen doseercycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde dosering op tijd of op volume. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen. Selecteer de maat van de slang en voer het gewenste debiet in - de aandrijving vergrendelt het vereiste toerental.
- Maximale stroomsnelheid:26000 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital Variable Speed
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:I/P
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Digital Process Drive w/ Stainless Steel Housing; 650 rpm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:77420-10
- Digital dispensing:Yes
- Drive height:328 mm (12,9062")
- Drive IP rating:IP 66
- Drive length:424 mm (16,7031")
- Drive width:282 mm (11,1093")
- Min. RPM:0,1 rpm
- Motor hp:3/8
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1%
- Type of pump heads accepted:I/P Standard, I/P Easy-Load, I/P High-Performance
- Washdown capable:Yes
- Stroom:4,5 A
- Motor:280 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- No. of pump heads accepted:2