Masterflex® L/S® Digital Modular Washdown Dispensing Drive with Remote I/O, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX77301-50-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
Specifications
See all product configurations- Model:
- 77301-50
- 77301-40
- 77301-70
- 77301-60
- Cloud verbonden:
- No
- No
- No
- No
- Controller height:
- 119 mm (4,75")
- 140 mm (5,5")
- 119 mm (4,75")
- 140 mm (5,5")
- Controller IP rating:
- IP 66
- IP 33
- IP 66
- IP 33
- Controller length:
- 285 mm (10,1562")
- 263 mm (10,3437")
- 285 mm (10,1562")
- 263 mm (10,3437")
- Controller width:
- 279 mm (11")
- 211 mm (8,3281")
- 279 mm (11")
- 211 mm (8,3281")
- Type bediening:
- Digital Variable Speed
- Digital Variable Speed
- Digital Variable Speed
- Digital Variable Speed
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,02 rpm
- 0,02 rpm
- Motor:
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- Motor height:
- 165 mm (6,5")
- 120 mm (4,75")
- 165 mm (6,5")
- 120 mm (4,75")
- Motor hp:
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- Motor IP rating:
- IP 66
- IP 33
- IP 66
- IP 33
- Motor length:
- 362 mm (14,25")
- 222 mm (8,75")
- 362 mm (14,25")
- 222 mm (8,75")
- Motor width:
- 178 mm (7")
- 97 mm (3,7968")
- 178 mm (7")
- 97 mm (3,7968")
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Toerental:
- Variable
- Variable
- Variable
- Variable
- Speed control:
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
- ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:
- Yes
- No
- Yes
- No
- Stroom:
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Precisie digitale aandrijvingen bieden drie doseermodi en precisie-onderhoudsvriendelijke motoren. Dankzij het modulaire formaat kunt u de motor en de controller plaatsen waar het u uitkomt.
- Debiet 0,0012 tot 3400 ml/min met L/S — het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Selecteer uw voorkeurstaal uit het gebruiksvriendelijke menu voor programmering en bediening
- Doseer op volume in ml (0,001 tot 9.999 ml), L of gal; Kopiëren: 1 tot 9.999 doseercycli; of Tijd: tijdsinterval van aan/uit-cycli (1 sec tot 99 uur, 59 min, 59 sec per cyclus)
- Antidruppelfunctie zorgt voor doseernauwkeurigheid
- Borstelloze, onderhoudsvrije motor biedt ± 0,1% nauwkeurigheid van de snelheidsregeling met een 6000 tot 1 turndown ratio
- Omkeerbare motor: spoel de slangen voor of na het pompen of pomp vloeistof in beide richtingen
- Dankzij krachtige motoren kunt u pompkoppen stapelen voor hogere stroomsnelheden en voor toepassingen met meerdere kanalen
Deze precisieaandrijvingen hebben een programmeerbaar doseerinterval waarmee u de vertraging tussen doseercycli kunt instellen voor gemakkelijke, geautomatiseerde dosering op tijd of op volume. Geprogrammeerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige dosering en weergave - de aandrijving slaat één kalibratiewaarde per slangmaat op. Programmeer de omvormer via het eenvoudige membraantoetsenbord; toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen beveiligt instellingen.
Delivery: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital Variable Speed
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Digital Modular Washdown Drive w/ Remote I/O; 600 rpm
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Model:77301-50
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,1562")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:Yes
- Min. RPM:0,1 rpm
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:Yes
- Stroom:2,2 A
- Motor:75 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together