Masterflex® L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 115/230 VAC
MFLX77200-20-EU
1 year warranty
ISO9001
- Catalog No:
- MFLX77200-20-EU
- MFLX77200-12
- Cloud verbonden:
- No
- No
- Type bediening:
- Analog
- Analog
- Digital dispensing:
- No
- No
- Drive height:
- 114 mm (4,5")
- 114 mm (4,5")
- Drive IP rating:
- IP 22
- IP 22
- Drive length:
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- Drive width:
- 133 mm (5,25")
- 133 mm (5,25")
- Min. RPM:
- 35 rpm
- 35 rpm
- Motor:
- 6 W
- 6 W
- Open-head sensor:
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- Start/stop via contact closure
- Start/stop via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Toerental:
- Variable
- Variable
- Speed control:
- ±5%
- ±5%
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load
- Standard, Easy-Load
- Washdown capable:
- No
- No
- Stroom:
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,5 A
- 12 VDC; 2,4 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 90 - 260 VAC
- 12 VDC
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
Stapelbare, compacte pompaandrijving levert veelzijdige prestaties in beperkte ruimte.
- Debiet 2,1 tot 560 ml/min - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
- Stapelbare, compacte aandrijving is perfect voor kleine werkruimtes
- Gebouwd met een geverfde stalen behuizing met IP22-classificatie
- Geen moeilijke programmering - enkele schakelaar voor vooruit/uit/achteruit en analoge controller
- Pomp in beide richtingen—maakt ook spoelen voor of na het pompen mogelijk
- Afstandsbediening van start/stop via contactsluitingvvvv
Deze compacte schijven zijn perfect wanneer de ruimte beperkt is, omdat ze vrijwel overal passen. Het ontwerp met variabele snelheid maakt ze ideaal voor wanneer u vloeistof met een hogere snelheid moet verpompen. Aandrijvingen accepteren één Easy-Load® of standaard pompkop. Gebruik aandrijvingen met L/S® Precision-slangen - accepteert de maten L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25 en L/S 17. Alleen siliconen- en C-Flex®-slangformuleringen worden aanbevolen voor gebruik met de maten L/S 25 en L/S 17.
- Maximale stroomsnelheid:560 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,5 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Analog
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S® Variable-Speed Compact Drive, 35 to 200 rpm; 115/230 VAC
- Environmentally Preferable:
- Digital dispensing:No
- Drive height:114 mm (4,5")
- Drive IP rating:IP 22
- Drive length:165 mm (6,5")
- Drive width:133 mm (5,25")
- Min. RPM:35 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:Start/stop via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±5%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load
- Washdown capable:No
- Stroom:0,5 A
- Motor:6 W
- Toerental:Variable
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:200 rpm
- No. of pump heads accepted:1
Frequently Bought Together