Masterflex® Ismatec® Microflex Compact Single-Channel Pump, 10 rpm, 115/230 V
MFLX77122-30-EU
2 year warranty
Gebruiksvriendelijke pompen met laag debiet hebben omkeerbaar pompen, starten/stoppen op afstand en snelle slangwisselingen.
- Pompkop van polyfenyleensulfide (PPS), acetaal en copolyester met vier roestvrijstalen (SS) rollen
- Pompen accepteren doorlopende stukken slang voor een schoon, ononderbroken stroomtraject zonder fittingen.
- Afzonderlijke snelheidsregeling met één draai en rechtsom/uit/linksom-schakelaar met groene LED-voedingsindicator—handhaaf de snelheidsinstelling wanneer u de pomp aan/uit zet of de richting omkeert.
- Omkeerbare DC-motor met permanente magneet; spoel vloeistof voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen.
- Aansluitingen voor afstandsbediening aan de achterkant van de pomp; start/stop pomp met een contactsluiting.
Deze gebruiksvriendelijke pompen zijn voorzien van omkeerbaar pompen, afstandsbediening en snelle slangwisselingen. Ideaal voor consistente vloeistofafgifte in analysatoren en andere laboratoriumpomptoepassingen met een laag debiet. De snel ladende Microflex-pompkop heeft een gemiddelde vaste occlusie voor slangen; geen aanpassingen van de occlusie vereist.
- Maximale stroomsnelheid:1,65 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Analog
- Frequentie:50/60 Hz
- Aantal kanalen:1
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Microflex Compact Single-Channel Pump, 10 rpm, 115/230 V
- Hoogte:114 mm
- Lengte:172 mm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:77122-30
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:No
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 22
- Max. flow rate per channel:1,65 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,002 ml/min
- Min. RPM:1,7 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:Start/Stop via Contact Closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:Microbore 0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06, 2,79 mm ID
- Washdown capable:No
- Stroom:0,4 A @ 115 V; 0,25 A @ 230 V
- Aandrijving:Compact Variable-Speed
- Aantal rollen:4
- Garantie:2 years
- Series:MICF
- VPE:1
- Pompkop:MICF
- Breedte:134 mm
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:10 rpm
Frequently Bought Together