Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX77111-77-EU
- Aantal kanalen:
- 1
- Aantal rollen:
- 3
- Type bediening:
- Digital
- Controller height:
- 114 mm (4,5")
- Controller length:
- 229 mm (9")
- Controller width:
- 279 mm (11")
- Min. flow rate per channel:
- 710 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 42000 ml/min
- IP-klasse:
- IP 56
- Anti-druppel:
- No
- Cloud verbonden:
- No
- Digital dispensing:
- Yes
- Drive height:
- 384 mm (15,1")
- Drive length:
- 686 mm (27")
- Drive width:
- 400 mm (15,8")
- Min. RPM:
- 12 rpm
- Motor:
- 560 W
- Motor hp:
- 3/4
- Open-head sensor:
- Yes
- Pump series:
- B/T
- Reversible motor:
- Yes
- Tubing sizes accepted:
- B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:
- Yes
- Stroom:
- 190 - 260 VAC; 50/60 Hz; 10,5 A
- Frequentie:
- 50/60 Hz
- Spanning:
- 190 - 260 VAC
- Garantie:
- 2 years
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Overdracht en uitgifte van grote hoeveelheden.
- Debiet 0,71 tot 42 l/min met B/T-slang - debiet hangt af van het toerental van de aandrijving en de maat van de slang
- Digitale interface met grafisch LCD-scherm geeft pompprestaties en bedrijfsmodus weer: continue werking, getimede afgifte, kopieerafgifte of volumeafgifte
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Het Rapid-Load®-occlusiemechanisme van de pompkop schuift het occlusiebed uit de weg voor eenvoudig plaatsen van de slang en verbeterde slangocclusie
- Geschikt voor B/T PerfectPosition™-pompslangmaten B/T 87 en B/T 91
- Vergrendelingsschakelaar schakelt de stroom uit om de aandrijving te stoppen wanneer de deur wordt geopend
Deze duurzame digitale aandrijving met variabele snelheid is ideaal voor toepassingen voor het overbrengen en doseren van bulkvloeistoffen. Met stroomsnelheden tot 42 lpm (11,1 gpm) kan hij grote batches snel en efficiënt verwerken. De functie voor het vergrendelen/ontgrendelen van het toetsenbord helpt bij het vergrendelen van uw instellingen en voorkomt onbedoelde of ongeoorloofde wijzigingen.
De B/T modulaire digitale aandrijving is een volledig uitgeruste dispenser en biedt een krachtige, omkeerbare motor van 3/4 pk met eenvoudige, intuïtieve bediening. Starten, stoppen, vullen, omkeren, kalibreren en doseren met behulp van het verzegelde toetsenbord. Viercijferig LED-display toont de stroomsnelheid (0,1, 1 of 10 LPM resolutie autoranging met slangmaat), doseervolume (0,1 tot 999 L in stappen van 0,1 L), motortoerental en aantal kopieën (1 tot 99 herhalingen, 100 ml tot meer dan 1000 liter elk) voor geautomatiseerde repetitieve dosering.
Om gemakkelijk te integreren met uw proces, beschikt de omvormer over uitgebreide afstandsbedieningsmogelijkheden via afstandsbedieningskabel 77300-32, apart verkrijgbaar. Functies voor bediening op afstand zijn onder meer pomprichting, start/stop en vullen via open collector, contactsluiting. Deze drive slaat één door de gebruiker gedefinieerde kalibratiewaarde op voor maximale nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Kalibreer handmatig om te compenseren of gebruik de nominale kalibraties die zijn opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen.
- Maximale stroomsnelheid:42000 ml/min (11,1 gal./min)
- Stroom:190 - 260 VAC; 50/60 Hz; 10,5 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Aantal kanalen:1
- Pump series:B/T
- Spanning:190 - 260 VAC
- Omschrijving:B/T® Digital Drive, Modular, Washdown, 11 to 321 rpm; 230 VAC
- Environmentally Preferable:
- Anti-druppel:No
- Controller height:114 mm (4,5")
- Controller length:229 mm (9")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:Yes
- Drive height:384 mm (15,1")
- Drive length:686 mm (27")
- Drive width:400 mm (15,8")
- Max. flow rate per channel:42000 ml/min
- Min. flow rate per channel:710 ml/min
- Min. RPM:12 rpm
- Motor hp:3/4
- Open-head sensor:Yes
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:B/T 87 or B/T 91
- Washdown capable:Yes
- Stroom:10,5 A
- IP-klasse:IP 56
- Motor:560 W
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Cast-aluminium with epoxy-powder coating
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:321 rpm