Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump System, 1.17 mL/rev, 60 psi; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX74014-42-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
ETL listed
2 year warranty
About this item
Bestel het complete pompaandrijf- en kopsysteem.
- Grafische LCD toont vier bedrijfsmodi
- IP33-classificatie zorgt voor spat- en stofbestendigheid
- Systemen leveren pulsvrije flow in combinatie met Micropump® A-mount kop
- Afstandsbediening via DB25 vrouwelijke connector op aandrijving
Functies voor kalibreren, kopiëren en doseren zorgen voor nauwkeurig, pulsloos batchen en doseren. Bekijk continu de pompprestaties. Haal verplaatsings- en stroomwaarden op per pompkopgrootte.
Deze precisiesystemen zijn eenvoudig te bedienen vanaf het intuïtieve, meertalige LCD-frontpaneel of de optionele voetschakelaar 07523-92 voor handsfree aan/uit-bediening. De behuizing met IP33-classificatie beschermt interne componenten tegen beschadiging.
Servicesets 07144-42 en 74012-52 bevatten: tandwielen, zuigschoen, asafdichtingen en veren
Serviceset 74012-22 bevat: tandwielen, bussen en afdichtingen
Delivery: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Stroomsnelheid:1,17 ml/rev
- Maximale stroomsnelheid:4212 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Digital Gear Pump System, 1,17 ml/rev, 90-260 VAC
- Seq:75
- Environmentally Preferable:
- Model:74014-42
- Wetted materials:316 SS, PPS, Viton
- Differential pressure:4,14 bar (60 psi)
- Garantie:See message
- VPE:1
- Electrical plug type:EU
Frequently Bought Together