Masterflex® Digital Benchtop Gear Pump Systems
Product Details & Documents
Bestel het complete pompaandrijf- en kopsysteem.
- Grafische LCD toont vier bedrijfsmodi
- IP33-classificatie zorgt voor spat- en stofbestendigheid
- Systemen leveren pulsvrije flow in combinatie met Micropump® A-mount kop
- Afstandsbediening via DB25 vrouwelijke connector op aandrijving
Functies voor kalibreren, kopiëren en doseren zorgen voor nauwkeurig, pulsloos batchen en doseren. Bekijk continu de pompprestaties. Haal verplaatsings- en stroomwaarden op per pompkopgrootte.
Deze precisiesystemen zijn eenvoudig te bedienen vanaf het intuïtieve, meertalige LCD-frontpaneel of de optionele voetschakelaar 07523-92 voor handsfree aan/uit-bediening. De behuizing met IP33-classificatie beschermt interne componenten tegen beschadiging.
Servicesets 07144-42 en 74012-52 bevatten: tandwielen, zuigschoen, asafdichtingen en veren
Serviceset 74012-22 bevat: tandwielen, bussen en afdichtingen
: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
Specifications
- Stroomsnelheid:0,316 ml/rev
- Maximale stroomsnelheid:1137,6 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Digital Gear Pump System, 0,316 ml/rev, 90-260 VAC
- Seq:45
- Electrical plug type:EU
- Cat. No.:MFLX74014-12-EU
- Met media bevochtigde materialen:316 SS, PPS, PTFE
- Model:74014-12
- Garantie:See message
- Differential pressure:5,17 bar (75 psi)
Services
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- Installatie- en gebruikskwalificatie van slangenpomp op klantlocatie volgens Avantor SOP. Kwalificatieprotocollen inbegrepen. Inclusief reiskosten .Log in for availability1 * 1 Un. - 2 250,00 €
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingWeerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 1)Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2)AvailabilityPrice
- MFLX40610-16Fitting, natural polypropylene, straight, hose barb reducer, int.Ø ⅝×½";10/pack⅝"½"Log in for availability1 * 10 ST - 30,40 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingWeerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2)VerbindingstypeAvailabilityPrice
- MFLX30621-31Fitting, HDPE, Straight, Hosebarb to Thread Adapter, ¼" ID x ⅛" NPT(M); 10/PK¼"Thread to BarbLog in for availability1 * 10 ST - 24,40 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- MFLX07523-92Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cableLog in for availability1 * 1 ST - 436,00 €