Over dit artikel
Bewaak de overdracht van delicate biologische vloeistoffen met EtherNet/IP™-besturingsmogelijkheden.
- Kies uit direct verkrijgbare Quattroflow™-pompkopsystemen voor eenmalig of meervoudig gebruik
- Geavanceerde netwerk- en communicatiemodellen beschikken over EtherNet/IP™
- Membranen maken zacht, voorzichtig pompen mogelijk door de slagen die worden gegenereerd door de excentrische as
- Geen mechanische asafdichting of roterende onderdelen die defect kunnen raken - alleen het membraan en de behuizing komen in contact met de vloeistof
- Ideaal voor cross-flow systemen, tangentiële stroomfiltratie (TFF), chromatografie, culturen en meer
De Quattroflow™-pompsystemen, met speciale Masterflex®-aandrijvingen, zijn ontworpen om delicate biologische vloeistoffen veilig en betrouwbaar te verpompen. De Quattroflow-pompkoppen hebben een uniek ontwerp met vier diafragma's (kamers) en bieden het constante pompen met lage pulsatie en lage afschuiving dat nodig is voor uw biologische vloeistoffen. Bovendien maakt het quaternaire membraanontwerp risicovrij drooglopen, zelfaanzuiging en een hoge turn-down ratio mogelijk. Zowel de modellen voor eenmalig gebruik als voor meervoudig gebruik pompen veilig en betrouwbaar plasmaproducten, eiwitten, monoklonale antilichamen, vaccins en meer.
Pompkoppen voor eenmalig gebruik hebben een natte wegwerpkamer van stevig polypropyleen (PP) die als een complete eenheid kan worden vervangen. Dit bespaart u tijd en geld door het reinigingsvalidatie-/sterilisatieproces te elimineren. Pompkoppen voor eenmalig gebruik kunnen worden gesteriliseerd via autoclaaf of gammastraling. Bovendien is de integriteit van het vloeistofpad gegarandeerd zonder kans op verontreiniging tussen batches of producten. Pompkoppen voor meervoudig gebruik zorgen voor totale productomsluiting zonder slijtage en minimale vorming van deeltjes.
De Masterflex-aandrijvingen hebben een intuïtieve interface, functionaliteit voor afstandsbediening en een borstelloze, onderhoudsvrije motor met een nauwkeurigheid van ± 0,1% snelheidsregeling. Opties voor besturing zijn 4 tot 20 mA of EtherNet/IP™-compatibele versies. Het grafische LCD-scherm toont zes verschillende parameters: motortoerental, stroomsnelheid, doseervolume, cumulatief volume, doseerintervaltijd en kopienummer. Doseer op volume of tijd met een door de gebruiker gedefinieerd tijdsinterval tussen cycli. Roestvrijstalen aandrijvingen hebben IP54-classificaties en zijn ontworpen voor zowel de QF150- als de QF1200-serie. De behuizing en het verzegelde toetsenbord zijn beschermd tegen stof, water en chemicaliën.
Single-use pump heads have a disposable wetted chamber constructed of solid polypropylene (PP) that can be replaced as a complete unit. This saves you time and money by eliminating the cleaning validation/sterilization process. Single-use pump heads can be sterilized via autoclave or gamma irradiation. Plus, fluid path integrity is ensured with no chance of cross-batch or cross-product contamination. Multiple-use pump heads ensure total product containment without abrasion and minimal particle creation.
The Masterflex drives feature an intuitive interface, remote control functionality, and a brushless, maintenance-free motor with ±0.1% speed control accuracy. Options for control include 4 to 20 mA or EtherNet/IP™ compatible versions. The graphical LCD shows six different parameters: motor rpm, flow rate, dispense volume, cumulative volume, dispense interval time, and copy number. Dispense by volume or time with a user-defined time interval between cycles. Stainless steel drives have IP54 ratings and are designed for both the QF150 and QF1200 series. The housing and sealed keypad are protected from dust, water, and chemicals.
- Maximale stroomsnelheid:3 L/min
- Stroom:115/230 VAC; 50/60 Hz
- Nauwkeurigheid:±0,1%
- Max. druk:4 bar (58 psi)
- Min. debiet:0,02 L/min
- Omschrijving:Multi-use Quattroflow™ Pump System, 3 L/min, Stainless Steel, with EtherNet/IP™; 115/230 VAC
- Hoogte:33,02 cm
- Lengte:44,45 cm
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:74000-49
- Wetted materials:316L SS (housing, valve plate),TPE (diaphragm), EPDM(valves, O-rings)
- CSA regulatory approval:Yes
- Inlet connection:1⁄4" Tri-Clamp®
- Intrinsically safe regulatory approval:IP54
- Min. motor RPM:50 rpm
- Motor hp:0,09
- Outlet connection:1⁄4" Tri-Clamp®
- Min. temperatuur:0 °C (32 °F)
- Productie:Ethernet/IP
- Maximumtemperatuur:80 °C (176 °F)
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Breedte:22,86 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:3000 rpm