Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Modular Drive, 6 to 600 rpm; 230 VAC
Catalogus # MFLX07559-05-EU
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
Over dit artikel
Veelzijdige aandrijving met variabel toerental met een breed debietbereik en eenvoudige bediening.
- Debiet 0,06 tot 3400 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
- Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
- Afzonderlijke motor en controller zijn aangesloten via een kabel van 1,9 m (6 ft) - plaats componenten waar het handig is of waar de ruimte dit toelaat
- Snelheidsregeling met één draai en aan/uit-schakelaar met groene voedingsindicator — handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
- De omkeerbare motor van 1/10 pk heeft een zachte start en tegen-EMF voor een snelheidsregeling van ±2%
- De gelakte stalen behuizing heeft een IP33-classificatie voor bescherming tegen verticaal vallend water
Een perfecte upgrade van een aandrijving met vaste snelheid, deze aandrijvingen met variabele snelheid bieden een breder toerentalbereik, ±2% snelheidsregeling en ETL- en CE-vermeldingen. Voor extra veelzijdigheid accepteren de aandrijvingen alle L/S-pompkoppen.
Levering: Inclusief snoer van 1,8 m (6 ft); 115 V AC: U.S. standard plug; 230 VAC moddelen: IEC 320/CEE22-aansluiting—pompen worden geleverd met snoer/stekkerset die specifiek is voor het land van bestemming.
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Stroom:230 VAC; 50 Hz; 1,2 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Analog Variable Speed
- Frequentie:50 Hz
- Pump series:L/S
- Spanning:230 VAC
- Omschrijving:L/S Variable-speed modular drive, 6 - 600 rpm, 230 VAC
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Model:07559-05
- Controller height:87 mm (3,4")
- Controller IP rating:IP 33
- Controller length:204 mm (8")
- Controller width:164 mm (6,4")
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 33
- Min. RPM:6 rpm
- Motor height:115 mm (4,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 21
- Motor length:198 mm (7,8")
- Motor width:97 mm (3,7968")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:None
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±2%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm
- Washdown capable:No
- Stroom:1,2 A
- Motor:75 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted steel and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together