Masterflex® L/S® Digital Precision Washdown Modular Drive with Remote I/O and Wall-Mount Controller, 1 to 100 rpm; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX07557-70-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
About this item
Plaats waar het handig is - ideaal voor beperkte ruimtes, kappen of isolatiekamers.
- Stroomsnelheid 0,06 tot 3400 ml/min met L/S-slang - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de slangmaat
- Driecijferig LED-display toont het motortoerental — bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
- LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
- Controllerbehuizing voor wandmontage is van gepoedercoat aluminium, IP66/NEMA 4X-geclassificeerd voor washdown
- Afstandsbediening mogelijk via weerbestendige aansluiting op controller
L/S® modulaire aandrijvingen zijn voorzien van omkeerbaar pompen en bieden u de flexibiliteit om de motor van de controller te scheiden. Deze nauwkeurige modulaire aandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ±0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen.
Delivery: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Maximale stroomsnelheid:580 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital Variable Speed
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Precision Modular Washdown Drive w/ Remote; 100 rpm
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Model:07557-70
- Controller height:119 mm (4,75")
- Controller IP rating:IP 66
- Controller length:285 mm (10,1562")
- Controller width:279 mm (11")
- Digital dispensing:No
- Drive IP rating:IP 66
- Min. RPM:1 rpm
- Motor height:165 mm (6,5")
- Motor hp:1/10
- Motor IP rating:IP 66
- Motor length:362 mm (14,25")
- Motor width:178 mm (7")
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:0,25%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:Yes
- Stroom:2,2 A
- Motor:75 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted aluminium controller; painted steel and aluminium drive
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:4
Frequently Bought Together