Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive, 7 to 200 rpm; 230 VAC
MFLX07555-15-EU
CE Compliant
2 year warranty
Compact en kostenbesparend voor algemene toepassingen voor vloeistofoverdracht.
- Debiet 0,42 tot 2900 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
- Eenvoudige bediening met single-turn snelheidsregeling
- Met een aparte aan/uit-schakelaar kunt u de snelheidsinstelling behouden wanneer u de aandrijving in- of uitschakelt; LED op het voorpaneel geeft aan dat de stroom is ingeschakeld
- Dankzij de omkeerbare motor kunt u eenvoudig slangen vullen/ontluchten en in beide richtingen pompen
- Afstandsbediening van start/stop via DB9-connector aan de achterkant van de omvormer
Aandrijvingen accepteren 9 verschillende typen pompkoppen: Standaard, Easy-Load®, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, Cartridge, PTFE-slang en PTFE-diafragma. Aandrijvingen 07555-00 en -05 worden niet aanbevolen voor gebruik met PTFE-slangen en PTFE-membraanpompkoppen.
: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Wordt geleverd met landspecifieke snoer-/stekkerset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Maximale stroomsnelheid:1130 ml/min
- Stroom:180 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Analog Variable Speed
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spanning:180 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Variable-Speed Drive, 7 to 200 rpm, 230 VAC
- Seq:20
- Environmentally Preferable:
- Model:07555-15
- Digital dispensing:No
- Drive height:134 mm (5,3")
- Drive IP rating:IP 22
- Drive length:230 mm (9,1")
- Drive width:183 mm (7,2")
- Min. RPM:7 rpm
- Motor hp:1/20
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:Start/Stop
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±5%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, Cartridge, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm
- Washdown capable:No
- Stroom:0,8 A
- Motor:37 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:200 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together