Masterflex® L/S® Fixed-Speed Drive, 50 rpm; 230 VAC 50 Hz
MFLX07542-60-EU
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
2 year warranty
ISO9001
Zuinige aandrijvingen voor betrouwbare algemene overslag- en invoertoepassingen.
- Economy aandrijvingen met vaste snelheid zijn stapelbaar en ideaal voor laboratorium-, veld- of procesvoedingstoepassingen
- Kies uit zeven snelheden op basis van het debiet of het aantal benodigde koppen
- Gebouwd met geverfde stalen behuizing voor IP22-classificatie
De Masterflex® L/S® economy aandrijvingen met vast toerental zijn compact en ideaal wanneer de ruimte beperkt is. Deze aandrijvingen hebben een verlichte aan/uit-schakelaar aan de voorzijde van de aandrijving die u laat weten wanneer de pomp draait. Ze accepteren vijf verschillende typen pompkoppen: Standaard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3 en patroonpompkoppen.
- Maximale stroomsnelheid:241,67 ml/min
- Stroom:230 VAC; 50 Hz; 0,9 A
- Type bediening:Fixed speed
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S fixed-speed drive, 50 rpm, 230 VAC
- Seq:66
- Environmentally Preferable:
- Drive height:118 mm (4,625")
- Drive IP rating:IP 22
- Drive length:152 mm (6")
- Drive width:134 mm (5,25")
- Open-head sensor:No
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Toerental:Fixed
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:50 rpm
- No. of pump heads accepted:1
Frequently Bought Together