Masterflex® L/S® Precision Process Drive with Open-Head Sensor, Powder-Coated Steel Housing, 6 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX07528-50-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
ETL Canada listed
ETL listed
IP66 washdown
2 year warranty
ISO9001
About this item
Gebruiksvriendelijke aandrijvingen bieden nauwkeurige snelheidsregeling en digitale weergave van het toerental - NEMA 4X-behuizingen zijn bestand tegen proces- en spoeltoepassingen.
- Stroomsnelheid 0,06 tot 3400 ml/min (afhankelijk van aandrijftoerental en slangmaat)
- Viercijferig LED-display toont het motortoerental - bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Geïntegreerde openkopsensor stopt de aandrijfmotor wanneer de pompkop wordt geopend
- Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
- LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
- Dankzij de krachtige motoren kunt u 2 of 4 pompkoppen op elkaar stapelen voor hogere stroomsnelheden en voor toepassingen met meerdere kanalen
- Afzonderlijke snelheids- en vermogensregeling (aan/uit): handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
- NEMA 4X (IP66) behuizing
- Afstandsbediening mogelijk via een waterdichte connector aan de achterkant van de schijf
Deze nauwkeurige consoleaandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ± 0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen. Snelheidsregeling op afstand vereist kabelmontage 77300-32.
De werking van de geïntegreerde openkopsensor vereist het gebruik van met een sensor uitgeruste L/S Easy-Load II-pompkoppen 77200-30 of 77200-32.
Delivery: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Maximale stroomsnelheid:3400 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital Variable Speed
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Precision Process Drive, Powder-Coat Steel, with Open-Head Sensor; 600 rpm
- Seq:27
- Environmentally Preferable:
- Model:07528-50
- Digital dispensing:No
- Drive height:235 mm (9,25")
- Drive IP rating:IP 66
- Drive length:305 mm (12")
- Drive width:229 mm (9")
- Min. RPM:6 rpm
- Motor hp:1/10
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,25% (1 rpm at 600; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:Yes
- Stroom:2,2 A
- Motor:75 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Powder-coated steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together