Masterflex® L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 3 to 300 rpm; 90 to 260 VAC
Catalogus # MFLX07528-20-EU
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
ISO9001
Over dit artikel
Verlies de controle over uw meettoepassingen niet: het digitale display geeft u herhaalbare controle.
- Debiet 0,06 tot 3400 ml/min - het debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de maat van de slang
- Driecijferig LED-display toont het motortoerental — bevestig de snelheidsinstelling in één oogopslag
- Omkeerbare motor: spoel de slang voor of na het pompen; pomp vloeistof in beide richtingen
- LED-indicatoren bevestigen de draairichting van de motor
- Dankzij de krachtige motoren kunt u 2 of 4 pompkoppen op elkaar stapelen voor hogere stroomsnelheden en voor toepassingen met meerdere kanalen
- Afzonderlijke snelheids- en vermogensregeling (aan/uit) — handhaaf de snelheidsinstelling terwijl u de pomp aan/uit zet
- Stapelbare, spatwaterdichte behuizing van ABS-kunststof; IP33 geclassificeerd
- Afstandsbediening via een vrouwelijke DB9-connector aan de achterkant van de drive
- Ingang snelheidsregeling: 4 tot 20 mA of 0 tot 10 VDC
- Pomprichting (CW/CCW) via open collector of contactsluiting
- Start/stop via open collector of contactsluiting
- Membraantoetsenbord voor gemakkelijke bediening vooraf van snelheid, richting en start/stop
Deze nauwkeurige analoge consoleaandrijvingen hebben krachtige motoren, snelheidsweergave en ± 0,25% snelheidsregeling voor nauwkeurige stroomregeling - ideaal voor meettoepassingen. Snelheidsregeling op afstand vereist DB9 mannelijke connector of kabelmontage. Gebruik remote connector voor aansturing van start/stop via contactsluiting of open collector (5 V TTL); bedien start/stop via voetschakelaar of afstandsbediening.
Bestelinformatie: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Levering: Inclusief 6 ft (1,8 m) netsnoer met IEC 320/CEE22-aansluiting. Deze modellen worden geleverd met een landspecifieke stekker/kabelset; gelieve de uiteindelijke bestemming op te geven bij het bestellen.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:L/S Variable-Speed Drive w/ Remote I/O; 300 rpm
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Model:07528-20
- Digital dispensing:No
- Drive height:216 mm (8,5")
- Drive IP rating:IP 33
- Drive length:274 mm (10,7968")
- Drive width:211 mm (8,3125")
- Min. RPM:3 rpm
- Motor hp:1/10
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Speed control:±0,25% (1 rpm at 300 rpm)
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:No
- Stroom:2,2 A
- Motor:75 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:300 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together