Masterflex® L/S® Digital Miniflex® Pump, Dual-Channel, 0.1 to 300 rpm; 90 to 260 VAC
Catalog # MFLX07525-40-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
2 year warranty
About this item
Maak pompen met een laag debiet eenvoudig!
- Debietbereik 0,004 tot 315 ml/min - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
- Digitale interface met grafisch LCD toont pompprestaties en bedrijfsmodus
- Afstandsbediening beschikbaar via analoge communicatie: spanning, stroom en contactsluiting
- Geïntegreerde "open kop"-sensor stopt de werking wanneer de pompkop wordt geopend
- De pompkop is geschikt voor doorlopende slangen voor schone stromingstrajecten
- Automatische slangenretentie maakt het laden van slangen snel en gemakkelijk
- Meer dan 20% kleiner dan concurrerende units - compact formaat en lichtgewicht maken het gemakkelijk te verplaatsen en te delen tussen laboratoria
Deze compacte, stapelbare pomp heeft een duurzame ABS-behuizing die gemakkelijk kan worden schoongeveegd en schoongehouden. De Miniflex-pompkop heeft een brede occlusiehoek die voorkomt dat vloeistof terugstroomt tot de nominale druk van de slang. Zelfsmerende rollen van thermoplastisch polyester hebben weinig wrijving en zijn slijtvast voor een soepele werking en een lange levensduur.
Opmerking:Bij het model met twee kanalen moeten slangen van dezelfde maat in beide kanalen zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat de slangen goed vast blijven zitten.
Delivery: Inclusief l/S Miniflex-pompkop en universele spanning (90 tot 260 VAC) tafelvoeding met IEC320/CEE22-aansluiting. De pomp wordt geleverd met snoer/stekker die specifiek is voor het land van bestemming.
- Maximale stroomsnelheid:324 ml/min
- Stroom:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 0,34 A
- Nauwkeurigheid:±0,1%
- Cloud verbonden:No
- Type bediening:Variable-Speed Digital
- Frequentie:50/60 Hz
- Min. debiet:0,008 ml/min
- Aantal kanalen:2
- Pump series:L/S
- Spanning:90 - 260 VAC
- Omschrijving:Digital Miniflex Pump, Dual-Channel, 300 RPM, 115/230 VAC 07525-40
- Hoogte:157 mm
- Lengte:241 mm
- Seq:15
- Environmentally Preferable:
- Model:07525-40
- Duty cycle:Continuous
- Anti-druppel:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:162 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,004 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16
- Washdown capable:No
- Stroom:0,34 A
- Aandrijving:Digital Miniflex
- Aantal rollen:3
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Pompkop:77220-30 (L/S® Miniflex® Head)
- Breedte:140 mm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:300 rpm
Frequently Bought Together