Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, C-flex® ULTRA, L/S 16; 10 ft
Catalogus # MFLX06437-16
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Langste levensduur van alle C-Flex® formuleringen.
- Echte Masterflex®-slangen worden grondig getest om optimale prestaties/levensduur van de pomp te bieden met peristaltische pompapparatuur
- Precisie geëxtrudeerd tot nauwe toleranties voor hoge herhaalbaarheid, nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Wereldmarktleider in reeks formuleringen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Aangepaste lengtes en configuraties voor eenmalig gebruik beschikbaar om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad - de meeste formuleringen en maten beschikbaar om dezelfde dag te verzenden
- Unieke verpakkingsopties omvatten pakketten, kisten en spoelen voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Tubing Size: L/S 16
Toepassingen: Algemeen laboratoriumgebruik dat hoge prestaties en een lange levensduur vereist
Eigenschappen: Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, weinig spallatie, minder residu en lage gasdoorlaatbaarheid, glad oppervlak, doorschijnend
Neem contact met ons op voor aangepaste slanglengtes en configuraties. We kunnen het type, de lengte en de hoeveelheid slangen leveren die u nodig heeft.
- Maximale stroomsnelheid:480 ml/min
- Buis int.Ø:3,10 mm (0,122")
- Max. druk:2,7 bar (40 psi)
- Maximumtemperatuur:121 °C (250 °F)
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Precision Pump Tubing, C-flex® ULTRA, L/S 16; 10 ft
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:06437-16
- Length per pack:3 m (10 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperatuur:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuüm:660 mm Hg (26" Hg)
- Slangmateriaal:C-Flex® ULTRA
- VPE:10 Feet
- Hose barb size:0,125"
- L/S Masterflex tubing size:16
Frequently Bought Together