Labelprinter, M210
Product Details & Documents
De M210 draagbare labelprinter is een alles-in-één labelprinter voor voice/datacom, elektrische en algemene industriële teams. Met labelmaterialen die speciaal zijn ontworpen voor ruwe omgevingen, kan de M210-printer snel en eenvoudig duidelijke labels maken die jarenlang blijven plakken - ondanks extreme temperaturen en gebogen of sterk gestructureerde oppervlakken.
- Monokleur
- Ontworpen duurzame materiaalkwaliteit
- Drukt duurzame identificatie van 6 tot 19 mm breed af om de hoeveelheid gegevens te maximaliseren
- Pas de lengte van de labels aan met behulp van het hoogwaardige continue materiaal
- Ergonomische snijder en labelgrijper, houdt het label vast na het snijden
- Eenvoudig te gebruiken: ABC-toetsenbord, grafische bibliotheek, sneltoetsen en menufuncties voor het snel maken van labels
- Smart Cell-technologie voor automatische labelinstelling en automatische opmaak
- 2 jaar garantie
Beschikbare talen zijn onder andere Kroatisch; Tsjechisch; Deens; Nederlands; Amerikaans Engels); Ests; Fins; Frans; Duits; Hongaars; Italiaans; Noors (Bokmål); Pools; Portugees; Roemeense; Slowaaks; Sloveens; Spaans (universeel); Zweeds; Turks.
Accessories information: Optionele multifunctionele accessoire bestaat uit magneet, zaklamp, standaard, riemlus en paalriem. 2 AAA-batterijen vereist (niet inbegrepen).
Delivery information: Het 'carton pack'-model wordt geleverd in een kartonnen verpakking met een snelstartgids en een M21-750-499 labelcartridge.
De kits worden geleverd in een harde koffer met daarin een M210-printer, een Li-ionbatterij, een EU- of VK-netsnoer en een M21-750-499 labelcartridge.
Documents
Specifications
- Print breedte (maximaal):16,00 mm
- Omschrijving:M210 Labelprinterkit, EU-stekker
- Seq:02
- b×d×h:114,30×63,50×241,30 mm
- Cat. No.:BRDY311307
- Label:Continu en gestanst
- Print resolution:203 dpi
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRDY170424Multifunctional accessory for M210 and M210-LAB label printersLog in for availability1 * 1 ST - 35,10 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRDY170421Hard case for M210 and M210-LAB label printersLog in for availability1 * 1 ST - 44,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- BRDY170425Magnet only accessory for M210 and M210-LAB label printersLog in for availability1 * 1 ST - 16,70 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
- BRDY149445Brady workstation scan- en printsoftwarepakketBBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200Log in for availability1 * 1 ST - 833,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
- BRDY145445Workstation lockout writer software appBBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300Log in for availability1 * 1 ST - 833,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingVoorAvailabilityPrice
- BRDY149187Brady workstation automation software suiteBBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500Log in for availability1 * 1 ST - 833,00 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice