Masterflex® PTFE Check valve, 1/2" Orifice, 1/2" Female NPT
Catalog # MFLX98515-18
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Gebruik met bijtende en zeer zuivere vloeistoffen in vele toepassingen.
- Gemaakt van duurzaam PTFE
Ontworpen voor gebruik met corrosieve vloeistoffen met verschillende viscositeiten in de chemische, micro-elektronica- en aardolie-industrie.
- Verbindingstype:NPT(F)
- Poortgrootte:0,5 NPT(F)
- Max. druk:50 psi
- Maximumtemperatuur:100 °C (212 °F)
- Omschrijving:PTFE Check valve, 1/2" Orifice, 1/2" Female NPT
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:98515-18
- Garantie:1 year
- Orifice:12,7 mm (0,5")
- VPE:1
- Inlet port:1/2" NPT(F)
- Outlet port:1/2" NPT(F)
Frequently Bought Together